4-Chlorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR5022-25GEA
22.7
CHF
APOSOR5022-500G
APOSOR5022-25G
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
4-Chlorobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₇ClO Peso molecolare: 142,58 g/mol Punto di ebollizione: 234 °C Punto di fusione: 68…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004652 CAS Number: 873-76-7 EINECS: 212-852-2 |