3-Nitrobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR5016-25GEA
19.3
CHF
APOSOR5016-25G
APOSOR5016-100G
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
3-Nitrobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₇NO₃ Peso molecolare: 153,14 g/mol Punto di ebollizione: 175…180 °C/3mmHg Punto di fusione: 30…32 °C Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007273 CAS Number: 619-25-0 |