1,3-Benzodiossolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR4960-100GEA
17.6
CHF
APOSOR4960-500G
APOSOR4960-100G
APOSOR4960-1KG
APOSOR4960-50G
1,3-Benzodiossolo 98%
1,3-Benzodiossolo
Formula:
C₇H₆O₂ Peso molecolare: 122,12 g/mol Punto di ebollizione: 172…173 °C Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,185 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005818 CAS Number: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 UN: 1993 ADR: 3,III |