Stampa…

Triethylsilane 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

APOSOR46515-250GEA 136 CHF
APOSOR46515-250G
Triethylsilane 98%
Triethylsilane
Formula: C₆H₁₆Si
Peso molecolare: 116,28 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Punto di fusione: –157 °C
Densità: 0,728 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009018
CAS Number: 617-86-7
EINECS: 210-535-3
UN: 1993
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR