Cyclopentylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR46003-5GEA
17.6
CHF
APOSOR46003-5G
Cyclopentylmethanol
Cyclopentylmethanol
Formula:
C₆H₁₂O Peso molecolare: 100,16 g/mol Punto di ebollizione: 162…163 °C Densità: 0,926 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001384 CAS Number: 3637-61-4 EINECS: 222-861-3 |