Stampa…
4-Hydroxythiophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR4561-5GEA 36.7 CHF
APOSOR4561-5G APOSOR4561-100G APOSOR4561-25G
4-Hydroxythiophenol 98%
4-Hydroxythiophenol
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,18 g/mol
Punto di ebollizione: 149…150 °C/25mmHg
Punto di fusione: 33…35 °C
Densità: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004850
CAS Number: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Mehr About VWR