Stampa…
2-Fenossietanolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fenil glicol
APOSOR4481-25GEA 17.6 CHF
APOSOR4481-25G
2-Fenossietanolo
2-Fenossietanolo
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 237…246 °C
Punto di fusione: 41944 °C
Densità: 1,107 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002857
CAS Number: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Mehr About VWR