Stampa…
Chlorotriethylsilane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR40296-500MLEA 837 CHF
APOSOR40296-500ML APOSOR40296-100ML
Chlorotriethylsilane 99%
Chlorotriethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClSi
Peso molecolare: 150,72 g/mol
Punto di ebollizione: 142…147 °C
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000507
CAS Number: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
UN: 2986
ADR: 8+3,II
Mehr About VWR