4-Iodo-3-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR400414-5GEA
68.1
CHF
APOSOR400414-5G
APOSOR400414-25G
4-Iodo-3-nitroanisole
4-Iodo-3-nitroanisole
Formula:
C₇H₆INO₃ Peso molecolare: 279,03 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024195 CAS Number: 58755-70-7 |