Stampa…
Benzhydryl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR4002-100GEA 72.2 CHF
APOSOR4002-100G
Benzhydryl alcohol 98%
Benzhydryl alcohol
Formula: C₁₃H₁₂O
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Punto di ebollizione: 297…298 °C
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004488
CAS Number: 91-01-0
Mehr About VWR