Stampa…
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR3987-500GEA 300 CHF
APOSOR3987-500G APOSOR3987-25G APOSOR3987-100G
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C/5mmHg
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004317
CAS Number: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
Mehr About VWR