HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSOR3890-250GEA
35
CHF
APOSOR3890-250G
APOSOR3890-25G
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Peso molecolare: 161,39 g/mol Punto di ebollizione: 125…127 °C Punto di fusione: –80 °C Densità: 0,77 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 8 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008259 CAS Number: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |