Stampa…
7-Chloroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR3666-1GEA 148 CHF
APOSOR3666-1G APOSOR3666-5G APOSOR3666-10G
7-Chloroindole
7-Chloroindole
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,6 g/mol
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321301
CAS Number: 53924-05-3
Mehr About VWR