Stampa…

1-Ethynylcyclohexanol

Fornitore: Apollo Scientific

Pericolo

APOSOR350158-500GEA 201 CHF
APOSOR350158-500G
1-Ethynylcyclohexanol
1-Ethynylcyclohexanol
Formula: C₈H₁₂O
Peso molecolare: 124,18 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C
Punto di fusione: 30…33 °C
Densità: 0,967 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003858
CAS Number: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR