4-Chlorothioanisole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR3459-500GEA
145
CHF
APOSOR3459-500G
APOSOR3459-25G
APOSOR3459-100G
4-Chlorothioanisole
4-Chlorothioanisole
Formula:
C₇H₇ClS Peso molecolare: 158,65 g/mol Punto di ebollizione: 223 °C Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 90 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013643 CAS Number: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |