2,3-Dibromo-6-chloropyridine 95+%
APOSOR345145-10GEA
0
CHF
APOSOR345145-10G
APOSOR345145-5G
APOSOR345145-1G
2,3-Dibromo-6-chloropyridine 95+%
2,3-Dibromo-6-chloropyridine
Formula:
C₅H₄ClN Peso molecolare: 113,55 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798229 CAS Number: 885952-16-9 |