3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSOR3420-5GEA
21.1
CHF
APOSOR3420-5G
APOSOR3420-25G
APOSOR3420-100G
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 97%
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Formula:
C₉H₉ClO₃ Peso molecolare: 200,62 g/mol Punto di ebollizione: 95…98 °C/1mmHg Punto di fusione: 70…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000674 CAS Number: 3535-37-3 EINECS: 222-568-0 UN: 3261 ADR: 8,II |