Stampa…
Indole-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR3398-25GEA 45.4 CHF
APOSOR3398-25G APOSOR3398-5G APOSOR3398-100G
Indole-6-carboxylic acid
Indole-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,16 g/mol
Punto di fusione: 249…253 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210441
CAS Number: 1670-82-2
Mehr About VWR