4-Methylpyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR322543-25GEA
96
CHF
APOSOR322543-25G
APOSOR322543-10G
4-Methylpyrimidine
4-Methylpyrimidine
Formula:
C₅H₆N₂ Peso molecolare: 94,12 g/mol Punto di ebollizione: 141…142 °C Densità: 1,031 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006115 CAS Number: 3438-46-8 UN: 1993 ADR: 3,III |