4-Chloro-2-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR322384-1GEA
64.6
CHF
APOSOR322384-1G
4-Chloro-2-hydroxypyridine
4-Chloro-2-hydroxypyridine
Formula:
C₅H₄ClNO Peso molecolare: 129,55 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093022 CAS Number: 40673-25-4 |