Stampa…
tert-Butyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR322172-5GEA 142 CHF
APOSOR322172-5G
tert-Butyl isothiocyanate
tert-Butyl isothiocyanate
Formula: C₅H₉NS
Peso molecolare: 115,2 g/mol
Punto di ebollizione: 30…32 °C
Punto di fusione: 10,5…11.5 °C
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004816
CAS Number: 590-42-1
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II
Mehr About VWR