Trityl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR322041-500GEA
117
CHF
APOSOR322041-500G
APOSOR322041-100G
APOSOR322041-50G
Trityl alcohol
Trityl alcohol
Formula:
C₁₉H₁₆O Peso molecolare: 260,34 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004445 CAS Number: 76-84-6 |