Stampa…
6-Nitroindoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR3218-100GEA 490 CHF
APOSOR3218-100G APOSOR3218-5G APOSOR3218-25G
6-Nitroindoline
6-Nitroindoline
Formula: C₈H₈N₂O₂
Peso molecolare: 164,16 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005710
CAS Number: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6
Mehr About VWR