Tetrabutylphosphonium bromide
|
Pericolo
|
APOSOR315490-100GEA
0
CHF
APOSOR315490-100G
APOSOR315490-500G
Tetrabutylphosphonium bromide
Tetrabutylphosphonium bromide
Formula:
C₁₆H₃₆BrP Peso molecolare: 339,34 g/mol Punto di fusione: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011853 CAS Number: 3115-68-2 EINECS: 211-487-8 UN: 3464 ADR: 6.1,III |