2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR315263-5GEA
123
CHF
APOSOR315263-5G
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Formula:
C₇H₃Cl₂NS Peso molecolare: 204,08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041056 CAS Number: 6590-95-0 |