D-(+)-Tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR315019-25GEA
64.6
CHF
APOSOR315019-25G
APOSOR315019-500G
APOSOR315019-100G
D-(+)-Tryptophan 97%
D-(+)-Tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 204,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005647 CAS Number: 153-94-6 |