2-Bromo-p-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR3052-25GEA
109
CHF
APOSOR3052-25G
APOSOR3052-100G
2-Bromo-p-toluic acid 97%
2-Bromo-p-toluic acid
Formula:
C₈H₇BrO₂ Peso molecolare: 215,05 g/mol Punto di fusione: 143…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045797 CAS Number: 7697-27-0 |