Stampa…
Cyclopropyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR30127-10GEA 289 CHF
APOSOR30127-10G APOSOR30127-1G
Cyclopropyl isothiocyanate 97%
Cyclopropyl isothiocyanate
Formula: C₄H₅NS
Peso molecolare: 99,16 g/mol
Punto di ebollizione: 53 °C/20mmHg
Densità: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040874
CAS Number: 56601-42-4
EINECS: 260-278-6
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Mehr About VWR