Methyl-3-aminobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR30089-25GEA
90.8
CHF
APOSOR30089-25G
APOSOR30089-500G
APOSOR30089-100G
Methyl-3-aminobenzoate
Methyl-3-aminobenzoate
Formula:
C₈H₉NO₂ Peso molecolare: 151,16 g/mol Punto di ebollizione: 170 °C/20mmHg Punto di fusione: 49…55 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00017102 CAS Number: 4518-10-9 EINECS: 224-842-5 |