3-Cyanobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR29140-5GEA
17.6
CHF
APOSOR29140-5G
APOSOR29140-100G
APOSOR29140-25G
3-Cyanobenzaldehyde 98%
3-Cyanobenzaldehyde
Formula:
C₈H₅NO Peso molecolare: 131,13 g/mol Punto di ebollizione: 209…210 °C Punto di fusione: 75…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003344 CAS Number: 24964-64-5 EINECS: 246-549-1 |