Stampa…
6-Aminoindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR2883-250MGEA 17.6 CHF
APOSOR2883-250MG
6-Aminoindole
6-Aminoindole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 161…166 °C/2mmHg
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02093959
CAS Number: 5318-27-4
Mehr About VWR