Stampa…
6-Chloro-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR2875-1GEA 17.6 CHF
APOSOR2875-1G
6-Chloro-m-toluic acid
6-Chloro-m-toluic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,6 g/mol
Punto di fusione: 148…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045798
CAS Number: 6342-60-5
Mehr About VWR