Stampa…
2,6-Dichlorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR28574-25GEA 17.6 CHF
APOSOR28574-25G APOSOR28574-100G
2,6-Dichlorobenzamide
2,6-Dichlorobenzamide
Formula: C₇H₅Cl₂NO
Punto di fusione: 196…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007975
CAS Number: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4
Mehr About VWR