6-Bromoindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR27546-100GEA
303
CHF
APOSOR27546-100G
APOSOR27546-25G
APOSOR27546-5G
6-Bromoindole 98%
6-Bromoindole
Formula:
C₈H₆BrN Peso molecolare: 196,05 g/mol Punto di ebollizione: 70…75 °C/0,01mmHg Punto di fusione: 92…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00238550 CAS Number: 52415-29-9 |