4-Amino-3,5-dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR27150-100GEA
109
CHF
APOSOR27150-100G
APOSOR27150-25G
4-Amino-3,5-dichloropyridine
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Peso molecolare: 163,01 g/mol Punto di fusione: 159…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00125023 CAS Number: 22889-78-7 EINECS: 245-304-6 |