Stampa…
1-Methylisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR24943-250MGEA 0 CHF
APOSOR24943-250MG APOSOR24943-1G APOSOR24943-25G APOSOR24943-10G APOSOR24943-5G
1-Methylisoquinoline
1-Methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 126…128 °C/16mmHg
Punto di fusione: 44540 °C
Densità: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006902
CAS Number: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6
Mehr About VWR