2,4,6-Tricloropiridina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
APOSOR22840-25GEA
158
CHF
APOSOR22840-25G
APOSOR22840-5G
APOSOR22840-100G
2,4,6-Tricloropiridina 98%
2,4,6-Tricloropiridina
Formula:
C₅H₂Cl₃N Peso molecolare: 182,44 g/mol Punto di ebollizione: 88…90 °C/10mmHg Punto di fusione: 32…37 °C Densità: 1,595 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00971928 CAS Number: 16063-69-7 |