Stampa…
5-Chloro-o-cresol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSOR22700-10GEA 152 CHF
APOSOR22700-10G
5-Chloro-o-cresol 97%
5-Chloro-o-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 109…112 °C/15mmHg
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060672
CAS Number: 5306-98-9
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Mehr About VWR