Stampa…

4-Amino-2-nitrophenol

Pericolo

APOSOR19565-5GEA 0 CHF
APOSOR19565-5G APOSOR19565-100G APOSOR19565-25G
4-Amino-2-nitrophenol
4-Amino-2-nitrophenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007876
CAS Number: 119-34-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR