(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR18841-500GEA
567
CHF
APOSOR18841-500G
APOSOR18841-100G
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
Formula:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Peso molecolare: 193,32 g/mol Punto di ebollizione: 106 °C Densità: 0,975 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048021 CAS Number: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |