(3-Iodophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR18733-5GEA
52.4
CHF
APOSOR18733-5G
APOSOR18733-25G
APOSOR18733-1G
(3-Iodophenyl)acetic acid 97%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Formula:
(C₆H₄I)CH₂COOH Peso molecolare: 262,05 g/mol Punto di fusione: 127…131 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00046548 CAS Number: 1878-69-9 |