4-Methylcinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
APOSOR18348-5GEA
17.6
CHF
APOSOR18348-5G
APOSOR18348-25G
APOSOR18348-100G
4-Methylcinnamic acid
4-Methylcinnamic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ Peso molecolare: 162,19 g/mol Punto di fusione: 196…198 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002697 CAS Number: 1866-39-3 |