2-Bromo-4-chloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR15630-25GEA
131
CHF
APOSOR15630-25G
2-Bromo-4-chloropyridine 97%
2-Bromo-4-chloropyridine
Formula:
C₅H₃BrClN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840757 CAS Number: 22918-01-0 |