Stampa…
4-Amino-3-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR14316-100GEA 89 CHF
APOSOR14316-100G
4-Amino-3-nitrophenol 98%
4-Amino-3-nitrophenol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066310
CAS Number: 610-81-1
Mehr About VWR