3,4-Dichlorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR1200-1GEA
59.3
CHF
APOSOR1200-1G
3,4-Dichlorobenzylamine
3,4-Dichlorobenzylamine
Formula:
C₇H₇Cl₂N Peso molecolare: 176,04 g/mol Punto di ebollizione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008114 CAS Number: 102-49-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...