Stampa…
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSOR1119-100GEA 72.2 CHF
APOSOR1119-100G
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002279
CAS Number: 89-84-9
Mehr About VWR