Stampa…
5-Chloroindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR10199-10GEA 48.9 CHF
APOSOR10199-10G APOSOR10199-25G APOSOR10199-5G
5-Chloroindole 97%
5-Chloroindole
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,6 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005672
CAS Number: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
Mehr About VWR