Stampa…
3-(Indol-3-yl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR10180-100GEA 72.2 CHF
APOSOR10180-100G
3-(Indol-3-yl)propionic acid 97%
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,21 g/mol
Punto di fusione: 134…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005660
CAS Number: 830-96-6
Mehr About VWR