Stampa…
2,3-Dimethylindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
APOSOR10173-25GEA 110 CHF
APOSOR10173-25G
2,3-Dimethylindole 97%
2,3-Dimethylindole
Formula: C₁₀H₁₁N
Peso molecolare: 145,2 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005617
CAS Number: 91-55-4
EINECS: 202-076-2
Mehr About VWR