Stampa…

1,2-Dimethylindole 98%

APOSOR10168-25GEA 0 CHF
APOSOR10168-25G
1,2-Dimethylindole 98%
1,2-Dimethylindole
Formula: C₁₀H₁₁N
Peso molecolare: 145,2 g/mol
Punto di fusione: 55…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005802
CAS Number: 875-79-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR